Learn More
5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, 96%
Codice prodotto. 15436967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15436967 1 g 1g
15446967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15436967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34056.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6973-09-7
Numero MDL MFCD06681071
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 163°C to 164°C
Formula molecolare C7H10N2O2S
Quantità 1 g
Sinonimo 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
InChI Key KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 5-amino-2-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 186.23
PubChem CID 235511
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 96%