Learn More
5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, 96%
Codice prodotto. 15446967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446967 5 g 5g
15436967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34056.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6973-09-7
Numero MDL MFCD06681071
ChEBI CHEBI:29013
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 163°C to 164°C
Formula molecolare C31H48O6
Quantità 5 g
Sinonimo fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate
InChI Key IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
SMILES CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C
IUPAC Name (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methylhept-5-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 516.72
PubChem CID 3000226
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 96%