Learn More
5-Amino-2-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30315543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315543 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315543 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6143805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
IUPAC Name 5-amino-2-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633