Learn More
5-Amino-2-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15487958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487958 25 g 25g
15477958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61422.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50670-64-9 | Molecular Formula: C8H8N2 | Molecular Weight: 132.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50670-64-9
Formula molecolare C8H8N2
Molecular Weight (g/mol) 132.166
Numero MDL MFCD00017608
InChI Key YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
IUPAC Name 5-amino-2-methylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Punto di fusione 88°C to 91°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid