Learn More
5-Amino-2-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11995631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995631 5 g 5g
11905641 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 50670-64-9
Formula molecolare C8H8N2
Molecular Weight (g/mol) 132.17
InChI Key YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
IUPAC Name 5-amino-2-methylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzonitrile
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90.9°C to 91.7°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 132.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-methylbenzonitrile, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.