Learn More
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30313380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313380 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61524025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
CAS 65934-74-9
Formula molecolare C8H8F3N
Quantità 25 g
Sinonimo (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine
InChI Formula InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
IUPAC Name 4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 175.15
Peso formulazione 175.0609