Learn More
5-Amino-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422719 100 g 100g
15432719 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15422719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66252.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2835-95-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-95-2
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00043922
InChI Key DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
PubChem CID 17818
IUPAC Name 5-amino-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylphenol
Punto di fusione 160°C to 162°C
Colore Brown
Quantità 100 g
Beilstein 2802317
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder