Learn More
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15535886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15535886 250 mg 250mg
15525886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15535886 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449822500
Identificatori chimici
CAS 42382-46-7
Formula molecolare C5H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 141.19
Numero MDL MFCD10697095
InChI Key NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
PubChem CID 12215991
IUPAC Name 2-methylsulfanylpyrimidin-5-amine
SMILES CSC1=NC=C(N)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 141.19
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.