Learn More
5-Amino-2-naphthalenol, TRC
Codice prodotto. 30321892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321892 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6186601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Formula molecolare C10 H9 N O
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cccc2cc(O)ccc12
IUPAC Name 5-aminonaphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 159.185
Peso formulazione 159.068