Learn More
5-Amino-2-nitrobenzoic acid, 95%
Codice prodotto. 11392937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392937 25 g 25g
11372937 1 g 1g
11382937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16225.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13280-60-9 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13280-60-9
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.135
Numero MDL MFCD00035748
InChI Key KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-nitro, 3-carboxy-4-nitroaniline, 5-amino-2-nitro-benzoic acid, pubchem4983, acmc-1bxcb, intermediates-zcf02020, 5-amino-2-nitrobenzoicacid, 6-nitro-m-anthranilic acid
PubChem CID 83298
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione ∽240°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2107512
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 95%