Learn More
5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 13280-60-9 |
| Formula molecolare | C7 H6 N2 O4 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 5-amino-2-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.13 |
| Peso formulazione | 182.0328 |