Learn More
5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077421
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
148890-63-5
C8H8N2O2
164.17
GXGYWLOHPYNWFE-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 5-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 5-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 5-amino, 5-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-5-amine, 5-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 5-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
10797099
5-amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2O1)N
148890-63-5
C8H8N2O2
164.17
GXGYWLOHPYNWFE-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 5-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 5-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 5-amino, 5-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-5-amine, 5-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 5-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
10797099
5-amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2O1)N
Materiale o nome chimico 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto di fusione 235.0°C to 241.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.