Learn More
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11326986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326986 5 g 5g
11316986 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06752.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96799-03-0
Formula molecolare C7H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD00051815
InChI Key TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 523184
IUPAC Name 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 101°C to 103°C
Quantità 5 g
Beilstein 4399374
Peso formulazione 165.21
Percent Purity 98%