Learn More
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole, 99%
Codice prodotto. 11319455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319455 5 g 5g
11309455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11319455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18668.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19947-75-2
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
Numero MDL MFCD00046081
InChI Key PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC Name 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Punto di fusione 118°C to 120°C
Quantità 5 g
Beilstein 108546
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 99%