Learn More
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole, TRC
Codice prodotto. 30324170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6068355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Formula molecolare C5 H8 N2 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(N)c1C
IUPAC Name 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Peso formulazione 112.0637