Learn More
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 15465597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465597 5 g 5g
15455597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15465597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32830.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72411-52-0
Formula molecolare C9H8FN3
Molecular Weight (g/mol) 177.18
Numero MDL MFCD01023677
InChI Key QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
IUPAC Name 5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 122°C to 125°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.18
Percent Purity 97%