Learn More
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 15484167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484167 1 g 1g
15494167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31580.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19541-95-8 | C10H11N3O | 189.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19541-95-8
Formula molecolare C10H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 189.218
Numero MDL MFCD00462192
InChI Key UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 2756469
IUPAC Name 5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 189.22
Percent Purity 97%