Learn More
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996211 5 g 5g
11986211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438800050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Identificatori chimici
CAS 78597-54-3
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.22
InChI Key GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 736768
IUPAC Name 5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 152.3°C to 153.3°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.