Learn More
5-Amino-3-methylisoxazole, 98%
Codice prodotto. 11499663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499663 5 g 5g
11304679 1 g 1g
11409673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499663 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12446.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14678-02-5 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14678-02-5
Formula molecolare C4H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 98.105
Numero MDL MFCD00003151
InChI Key FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
PubChem CID 84590
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazol-5-amine
SMILES CC1=NOC(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-methylisoxazole
Punto di fusione 81°C to 85°C
Quantità 5 g
Beilstein 107906
Peso formulazione 98.11
Percent Purity ≥98%