Learn More
5-Amino-3-methylisoxazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10033630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10033630 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10033630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-methylisoxazole
Nota nome 98%
CAS 14678-02-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 84.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H6N2O
Numero MDL MFCD00003151
Quantità 1 g
Sinonimo 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
InChI Key FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(=C1)N
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazol-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 98.105
PubChem CID 84590
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks