Learn More
5-Amino-3-methylisoxazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-3-methylisoxazole |
| CAS | 14678-02-5 |
| Formula molecolare | C4H6N2O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(N)on1 |
| IUPAC Name | 3-methyl-1,2-oxazol-5-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.1 |
| Peso formulazione | 98.048 |