Learn More
5-Amino-3-methylpyrazole, TRC
Codice prodotto. 30322544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322544 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6174805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Formula molecolare C4 H7 N3
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMILES Cc1cc(N)n[nH]1
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 97.12
Peso formulazione 97.064