Learn More
5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228334
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-phenyl-1,2-oxazol-5-amine
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-phenylisoxazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105.9°C to 109.8°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 160.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.