Learn More
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 98%
Codice prodotto. 11450601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450601 25 g 25g
11430601 1 g 1g
11440601 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450601 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20095.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118430-73-2
Formula molecolare C8H15N3
Molecular Weight (g/mol) 153.23
Numero MDL MFCD00068002
InChI Key XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Punto di fusione 155°C to 158°C
Quantità 25 g
IUPAC Name 5-tert-butyl-2-methylpyrazol-3-amine
Peso formulazione 153.22
Percent Purity 98%