Learn More
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431929
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431929 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY41461
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
Forma fisica Solid
CAS 360-97-4
Colore Light Khaki
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6N4O
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)NC=N1)N
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Peso formulazione 126.12
Grado Research
Research purposes only