Learn More
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11946551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946551 1 g 1g
11956551 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442520010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 39906-04-2
Formula molecolare C5H5Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 178.02
InChI Key FKRXXAMAHOGYNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 2-methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-amine, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, pubchem6960, acmc-209j8x, ksc496o2d, fkrxxamahogynt-uhfffaoysa
PubChem CID 736674
IUPAC Name 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
SMILES CC1=NC(=C(C(=N1)Cl)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine
Punto di fusione 72°C to 75°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.02
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.