Learn More
5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396925 25 g 25g
10591312 1 g 1g
10406672 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396925 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01487EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6453-58-3
Formula molecolare C13H18N4O3
Molecular Weight (g/mol) 278.312
Numero MDL MFCD00063011
InChI Key RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
PubChem CID 273355
IUPAC Name 2-benzamido-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Quantità 25 g
Peso formulazione 278.31
Percent Purity 97%