Learn More
5-Amino Isoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30315303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315303 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611770250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Formula molecolare C9 H8 N2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2cnccc12
IUPAC Name isoquinolin-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Peso formulazione 144.0687