Learn More
5-Amino Isoquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Aminoisoquinoline |
| CAS | 1125-60-6 |
| Formula molecolare | C9 H8 N2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2cnccc12 |
| IUPAC Name | isoquinolin-5-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
| Peso formulazione | 144.0687 |