Learn More
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10613203 250 mg 250mg
10446262 1 g 1g
10274684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613203 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10193CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6318-56-5
Formula molecolare C6H8ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 161.59
Numero MDL MFCD00662897
InChI Key VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Formula lineare NH2C6H3(OH)2.HCl
Quantità 250 mg
IUPAC Name 5-aminobenzene-1,3-diol;hydrochloride
Peso formulazione 161.59
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche