Learn More
MedChemExpress 5-Aminofluorescein
Codice prodotto. 16482399
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482399 1 g -
16412316 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16482399 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0022
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Aminofluorescein (5-AF) is a fluorescence marker, covalently bound to human serum albumin. The excitation wavelength is 490 nm and the emission wavelength is 515 nm.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo 5-AF
CAS 3326-34-9
Peso molecolare 347.32 g/mol
Solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (92.13 mM)
Bersaglio HBV