Learn More
5-Aminoimidazole-4-carboxamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide |
| CAS | 360-97-4 |
| Formula molecolare | C4 H6 N4 O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, Imidazole-4-carboxamide, 5-amino- (8CI), 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Dacarbazine Imp. B (EP), Temozolomide Imp A (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8) |
| SMILES | NC(=O)c1nc[nH]c1N |
| IUPAC Name | 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.12 |
| Peso formulazione | 126.0542 |