Learn More
5-Aminoindan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10650866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10650866 5 g 5g
10099411 1 g 1g
10081964 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10650866 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore NRB01003DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3470-54-0
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
InChI Key HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoindan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%