Learn More
5-Aminoindane, 97%
Codice prodotto. 11307735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307735 10 g 10g
11317735 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02504.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24425-40-9
Formula molecolare C9H11N
Molecular Weight (g/mol) 133.194
Numero MDL MFCD00003803
InChI Key LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoindane
Punto di fusione 32°C to 37°C
Punti di ebollizione 248°C to 250°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2082278
Peso formulazione 133.19
Percent Purity ≥98%