Learn More
5-Aminoisoquinoline, 99%
Codice prodotto. 11344514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344514 25 g 25g
11324514 1 g 1g
11334514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11344514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01223.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1125-60-6
Formula molecolare C9H8N2
Molecular Weight (g/mol) 144.18
Numero MDL MFCD00006907
InChI Key DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
PubChem CID 70766
IUPAC Name isoquinolin-5-amine
SMILES NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoisoquinoline
Punto di fusione 126°C to 131°C
Quantità 25 g
Beilstein 114465
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 144.18
Percent Purity 99%