Learn More
5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30135437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135437 0.5 mg 0.50mg
30004474 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135437 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6117820.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129720-95-2
Formula molecolare C413CH9NO3•HCl
Molecular Weight (g/mol) 132.123646
Sinonimo 5-Amino-4-oxopentanoic Acid-13C, Hydrochloride, δ-Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, Aminolevulinic-13C Acid Hydrochloride, 5-ALA HCl-13C, Levulan-13C;
IUPAC Name 5-amino-4-oxo(313C)pentanoic acid;hydrochloride
SMILES NCC([13CH2]CC(O)=O)=O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride
Quantità 0.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;