Learn More
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-59016
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
5451-09-2
C5H9NO3·HCl
167.59
MFCD00012869
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
123608
5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto di fusione 156°C to 158°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Indice di Merck 15, 443
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 167.59
Percent Purity 99%
Quantità 500 mg
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.