Learn More
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11488776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488776 100 mg 100mg
11498776 500 mg 500mg
11314529 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16942.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167.59 g/mol
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, methanol and water.
Notes
Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9-2-5451
Formula molecolare C5H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 167.59
Numero MDL MFCD00012869
InChI Key ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC Name 5-amino-4-oxopentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto di fusione ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Indice di Merck 14,446
Quantità 100 mg
Peso formulazione 167.59
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminolevulinic acid hydrochloride