Learn More
5-Aminomethyl-2-chloropyridine, 97%
Codice prodotto. 11364166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364166 1 g 1g
11374166 5 g 5g
11384166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11364166 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19283.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97004-04-1 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97004-04-1
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.586
Numero MDL MFCD00673153
InChI Key XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloropyridin-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminomethylpyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl methanamine, 6-chloro-3-picolylamine, 6-chloropyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methylamine, 2-chloro-5-aminomethyl pyridine
PubChem CID 7020927
IUPAC Name (6-chloropyridin-3-yl)methanamine
SMILES C1=CC(=NC=C1CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
Punto di fusione 27°C to 32°C
Punti di ebollizione 101°C to 102°C (1 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3259
Beilstein 8308740
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%