missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Aminomethyl-2-chloropyridine, TRC

Codice prodotto. 30315378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30315378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30315378 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6153701G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
CAS 97004-04-1
Formula molecolare C6 H7 Cl N2
Quantità 1 g
Sinonimo ((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)amine, (2-Chloro-5-pyridyl)methylamine, (6-Chloro-3-pyridyl)methylamine, (6-Chloropyridin-3- yl)methanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine, 2-Chloro-5-(aminomethyl)pyridine, 3-Aminomethyl-6-chloropyridine, 5-(Aminomethyl)-2- chloropyridine, 6-Chloro-3-(aminomethyl)pyridine, 6-Chloro-3-pyridinemethanamine, [(2-Chloropyridin-5-yl)methyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
SMILES NCc1ccc(Cl)nc1
IUPAC Name (6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 142.586
Peso formulazione 142.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.