Learn More
5-Aminomethyl-2-chloropyridine, TRC
Codice prodotto. 30317905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30317905 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6153702.5G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
CAS 97004-04-1
Formula molecolare C6 H7 Cl N2
Quantità 2.5 g
Sinonimo ((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)amine, (2-Chloro-5-pyridyl)methylamine, (6-Chloro-3-pyridyl)methylamine, (6-Chloropyridin-3- yl)methanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine, 2-Chloro-5-(aminomethyl)pyridine, 3-Aminomethyl-6-chloropyridine, 5-(Aminomethyl)-2- chloropyridine, 6-Chloro-3-(aminomethyl)pyridine, 6-Chloro-3-pyridinemethanamine, [(2-Chloropyridin-5-yl)methyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C6H7ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2
SMILES NCc1ccc(Cl)nc1
IUPAC Name (6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 142.586
Peso formulazione 142.03