Learn More
5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O, TRC
Codice prodotto. 30311553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30311553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA62914850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Formula molecolare C8H13N3O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
IUPAC Name tert-butyl 5-aminopyrazole-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Peso formulazione 183.1008