Learn More
5-Aminoquinoline, 99%
Codice prodotto. 11365415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365415 5 g 5g
11355415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365415 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19628.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-34-7
Formula molecolare C9H8N2
Molecular Weight (g/mol) 144.18
Numero MDL MFCD00006797
InChI Key XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC Name quinolin-5-amine
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoquinoline
Punto di fusione 107°C to 109°C
Punti di ebollizione 310°C
Quantità 5 g
Beilstein 114479
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 144.18
Percent Purity 99%