Learn More
5-Aminoquinoline
Codice prodotto. 10715135 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715135 5 g Bottiglia in vetro 5g
10673785 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10715135 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-34-7
Formula molecolare C9H8N2
Molecular Weight (g/mol) 144.18
Numero MDL MFCD00006797
InChI Key XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC Name quinolin-5-amine
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoquinoline
Punto di fusione 106.0°C to 109.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 310.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 22, 445
Peso formulazione 144.18
Percent Purity ≥96.0% (GC)
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminoquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.