Learn More
5-Aminoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30323333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6291655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Formula molecolare C9 H8 N2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2ncccc12
IUPAC Name quinolin-5-amine
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Peso formulazione 144.0687