Learn More
5-Aminosalicylic acid, 95%
Codice prodotto. 11476846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476846 500 g 500g
11466846 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476846 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23970.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide.
Notes
Moisture, air and light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, acid chlorides, acid anhydrides and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-57-6
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00007877
InChI Key KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC Name 5-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminosalicylic acid
Punto di fusione ∼280°C (decomposition)
Quantità 500 g
Beilstein 2090421
Indice di Merck 14,5904
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminosalicylic acid