Learn More
5-Aminosalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10409640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10409640 25 g 25g
10347210 5 g 5g
10581761 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10409640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134330250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-57-6
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007877
InChI Key KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC Name 5-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminosalicylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 283.0°C
Colore Beige-Brown to Gray
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NC6H3(OH)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 579
Indice di Merck 15, 5974
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder