Learn More
5-Aminosalicylic Acid (Mesalazine), TRC
Codice prodotto. 30133522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133522 100 g 100g
30136102 25 g 25g
17931385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM258100100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-57-6
Formula molecolare C7 H7 N O3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Sinonimo Salicylic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Aminosalicylic acid, Apriso, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Colasa, Delzicol, Fisalamine, Fivasa, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesalazine, Mesalsal, Mesasal, Mezavant, NSC 38877, Novo-5 ASA, Pentasa, Rovasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
IUPAC Name 5-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mesalazine
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Peso formulazione 153.0426