Learn More
5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10243812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10243812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10243812 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01488DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
CAS 306936-62-9
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H8N2O4S
Numero MDL MFCD02677728
Quantità 1 g
Sinonimo 5-aminosulfonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-5-sulfamoyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 5-aminosulfonyl-1-methyl, 5-aminosulphonyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid
InChI Key HIUOQXPHVZAOBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC=C1S(=O)(=O)N)C(=O)O
IUPAC Name 1-methyl-5-sulfamoylpyrrole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.2
PubChem CID 2743018
Peso formulazione 204.21
Percent Purity 97%