Learn More
5-Aza-2’-deoxy Cytidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Aza-2'-deoxy Cytidine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 228.0859 |